Potassium thiocyanate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Potassium rhodanide
OR5319-2.5KG OR5319-500G
APOSOR5319-2.5KGEA 235 EUR
APOSOR5319-2.5KG APOSOR5319-500G
Potassium thiocyanate 98%
Potassium thiocyanate
Formule: KSCN
MW: 97.18 g/mol
Kookpunt: 500 °C
Smeltpunt: 172…175 °C
Dichtheid: 1.89 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011413
CAS nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866