Fmoc-trans-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
OR53199-1G OR53199-5G
APOSOR53199-1GEA 123 EUR
APOSOR53199-1G APOSOR53199-5G
Fmoc-trans-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid 99%
Fmoc-trans-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Formule: C₂₂H₂₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862343
CAS nummer: 147900-46-7