Ethyl-4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate, Ethyl 4-chloro-6-methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate
OR53212-10G OR53212-1G OR53212-5G
APOSOR53212-10GEA 1010 EUR
APOSOR53212-10G APOSOR53212-1G APOSOR53212-5G
Ethyl-4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₉H₁₁ClN₂O₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08063161
CAS nummer: 583878-42-6