2-Methylpyridine-5-boronic acid hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR53214-1G OR53214-5G OR53214-25G
APOSOR53214-1GEA 54.1 EUR
APOSOR53214-1G APOSOR53214-5G APOSOR53214-25G
2-Methylpyridine-5-boronic acid hydrochloride 98%
2-Methylpyridine-5-boronic acid hydrochloride
Formule: C₆H₈BNO₂·HCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2096333-73-0