4-tert-Butyl-2-methylthiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5322-25G OR5322-5G OR5322-1G OR5322-10G
APOSOR5322-25GEA 0 EUR
APOSOR5322-25G APOSOR5322-5G APOSOR5322-1G APOSOR5322-10G
4-tert-Butyl-2-methylthiazole
4-tert-Butyl-2-methylthiazole
Formule: C₈H₁₃NS
Kookpunt: 174…175 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00051643
CAS nummer: 15679-11-5