1-Decanethiol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: n-Decanethiol, 1-Mercaptodecane, n-Decyl mercaptan
OR5323-100ML OR5323-2.5L OR5323-500ML
APOSOR5323-100MLEA 35.1 EUR
APOSOR5323-100ML APOSOR5323-2.5L APOSOR5323-500ML
1-Decanethiol 96%
1-Decanethiol
Formule: C₁₀H₂₂S
Kookpunt: 114 °C/13mmHg
Smeltpunt: –26 °C
Dichtheid: 0,843 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00004884
CAS nummer: 143-10-2
EINECS: 205-584-2