3-Bromobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5328-100G OR5328-25G
APOSOR5328-100GEA 114 EUR
APOSOR5328-100G APOSOR5328-25G
3-Bromobenzoic acid 98%
3-Bromobenzoic acid
Formule: C₇H₅BrO₂
Smeltpunt: 155…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002487
CAS nummer: 585-76-2
EINECS: 209-562-3