2,6-Dichlorophenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2,6-Dichlorophenyl)metaboric acid, 2,6-Dichlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,6-dichlorophenyl)borane, (2,6-Dichlorophenyl)boronic acid
OR5330-25G OR5330-5G OR5330-1G OR5330-10G
APOSOR5330-25GEA 47.1 EUR
APOSOR5330-25G APOSOR5330-5G APOSOR5330-1G APOSOR5330-10G
2,6-Dichlorophenylboronic acid 98%
2,6-Dichlorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BCl₂O₂
Smeltpunt: 151…154 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064869
CAS nummer: 73852-17-2