2,5-Dimethylindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5331-1G OR5331-25G OR5331-5G
APOSOR5331-1GEA 22 EUR
APOSOR5331-1G APOSOR5331-25G APOSOR5331-5G
2,5-Dimethylindole
2,5-Dimethylindole
Formule: C₁₀H₁₁N
Smeltpunt: 113…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005621
CAS nummer: 1196-79-8