5-Chloro-2,3-dihydro-(1H)-indole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5335-1G OR5335-25G OR5335-5G
APOSOR5335-1GEA 80.4 EUR
APOSOR5335-1G APOSOR5335-25G APOSOR5335-5G
5-Chloro-2,3-dihydro-(1H)-indole 97%
5-Chloro-2,3-dihydro-(1H)-indole
Formule: C₈H₈ClN
Kookpunt: 93…98 °C/0,4mmHg
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD01941330
CAS nummer: 25658-80-4