2-Chloortolueen 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: o-Chlorotoluene
OR5337-1KG OR5337-250G OR5337-5KG
APOSOR5337-1KGEA 36.6 EUR
APOSOR5337-1KG APOSOR5337-250G APOSOR5337-5KG
2-Chloortolueen 99%
2-Chloortolueen
Formule: C₇H₇Cl
Kookpunt: 157…159 °C
Smeltpunt: –36 °C
Dichtheid: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000562
CAS nummer: 95-49-8
EINECS: 202-424-3
UN: 2238
ADR: 3,III