Pyrimidine-5-carboxylic acid 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5339-1G OR5339-5G OR5339-10G
APOSOR5339-1GEA 22 EUR
APOSOR5339-1G APOSOR5339-5G APOSOR5339-10G
Pyrimidine-5-carboxylic acid 97+%
Pyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C5H4N2O2
Smeltpunt: 259…261 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00856162
CAS nummer: 4595-61-3
EINECS: 224-994-2