2-Iodobutane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5340-100G OR5340-500G
APOSOR5340-100GEA 58.4 EUR
APOSOR5340-100G APOSOR5340-500G
2-Iodobutane 98%
2-Iodobutane
Formule: C₄H₉I
Kookpunt: 119…120 °C
Smeltpunt: –104 °C
Dichtheid: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 21 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00001072
CAS nummer: 513-48-4
EINECS: 208-163-1
UN: 2390
ADR: 3,II