4-Benzyloxybenzyl alcohol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (4-(Benzyloxy)phenyl)methanol
OR5343-100G OR5343-25G
APOSOR5343-100GEA 175 EUR
APOSOR5343-100G APOSOR5343-25G
4-Benzyloxybenzyl alcohol 95+%
4-Benzyloxybenzyl alcohol
Formule: C₁₄H₁₄O₂
Smeltpunt: 86…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004654
CAS nummer: 836-43-1