o-Anisic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methoxybenzoic acid
OR5344-10KG OR5344-1KG OR5344-5KG
APOSOR5344-10KGEA 760 EUR
APOSOR5344-10KG APOSOR5344-1KG APOSOR5344-5KG
o-Anisic acid 98%
o-Anisic acid
Formule: C₈H₈O₃
Kookpunt: 200 °C
Smeltpunt: 98…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002431
CAS nummer: 579-75-9