3,4-Dibromobenzaldehyde 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5345-1G OR5345-5G OR5345-25G
APOSOR5345-1GEA 22 EUR
APOSOR5345-1G APOSOR5345-5G APOSOR5345-25G
3,4-Dibromobenzaldehyde 99%
3,4-Dibromobenzaldehyde
Formule: C₇H₄Br₂O
Smeltpunt: 69…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236033
CAS nummer: 74003-55-7