3,5-Dihydroxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5346-1G
OR5346-25G
OR5346-5G
APOSOR5346-1GEA
220
EUR
APOSOR5346-1G
APOSOR5346-25G
APOSOR5346-5G
3,5-Dihydroxybenzonitrile 98%
3,5-Dihydroxybenzonitrile
Formule:
C₇H₅NO₂ Smeltpunt: 185…190 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016453 CAS nummer: 19179-36-3 |