3,5-Lutidine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5347-1KG OR5347-250G OR5347-5KG
APOSOR5347-1KGEA 132 EUR
APOSOR5347-1KG APOSOR5347-250G APOSOR5347-5KG
3,5-Lutidine 99%
3,5-Lutidine
Formule: C₇H₉N
Kookpunt: 169…170 °C
Smeltpunt: –7 °C
Dichtheid: 0,941 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006404
CAS nummer: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III