3-(2-Naphthyl)acrylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Naphthalen-2-yl)acrylic acid
OR5352-25G OR5352-1G OR5352-5G
APOSOR5352-25GEA 406 EUR
APOSOR5352-25G APOSOR5352-1G APOSOR5352-5G
3-(2-Naphthyl)acrylic acid 98%
3-(2-Naphthyl)acrylic acid
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00209666
CAS nummer: 51557-26-7