4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-(Methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR5354-100G OR5354-25G OR5354-5G
APOSOR5354-100GEA 109 EUR
APOSOR5354-100G APOSOR5354-25G APOSOR5354-5G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
Smeltpunt: 197…200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01632203
CAS nummer: 99768-12-4