4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5357-100G OR5357-25G OR5357-500G
APOSOR5357-100GEA 24.9 EUR
APOSOR5357-100G APOSOR5357-25G APOSOR5357-500G
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Formule: C₆H₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006641
CAS nummer: 675-10-5
EINECS: 211-619-2