4-Amino-6-methoxypyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5359-1G OR5359-10G OR5359-25G
APOSOR5359-1GEA 22 EUR
APOSOR5359-1G APOSOR5359-10G APOSOR5359-25G
4-Amino-6-methoxypyrimidine
4-Amino-6-methoxypyrimidine
Formule: C₅H₇N₃O
Smeltpunt: 157…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00129983
CAS nummer: 696-45-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable