2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR5360-100G OR5360-25G
APOSOR5360-100GEA 58.4 EUR
APOSOR5360-100G APOSOR5360-25G
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride 98+%
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₅H₂₃ClO₂S
MW: 302.87 g/mol
Smeltpunt: 94…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007433
CAS nummer: 6553-96-4
EINECS: 229-479-6
UN: 3261
ADR: 8 II