m-Toluidine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Aminotoluene, 3-Toluidine, 3-Methylaniline
OR5362-250G OR5362-1KG
APOSOR5362-250GEA 87.6 EUR
APOSOR5362-250G APOSOR5362-1KG
m-Toluidine 99%
m-Toluidine
Formule: C₇H₉N
Kookpunt: 203…204 °C
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 0,999 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007808
CAS nummer: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
UN: 1708
ADR: 6.1,II