(Phenylsulphonyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5366-1G OR5366-25G OR5366-5G
APOSOR5366-1GEA 65.9 EUR
APOSOR5366-1G APOSOR5366-25G APOSOR5366-5G
(Phenylsulphonyl)acetic acid 98%
(Phenylsulphonyl)acetic acid
Formule: C₈H₈O₄S
Smeltpunt: 109…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025042
CAS nummer: 3959-23-7