2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine, 3-((Bis(diisopropylamino)phosphino)oxy)propanenitrile
OR5367-5G OR5367-10G OR5367-1G
APOSOR5367-5GEA 0 EUR
APOSOR5367-5G APOSOR5367-10G APOSOR5367-1G
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite 95+%
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite
Formule: C₁₅H₃₂N₃OP
Kookpunt: 100 °C/0,5mmHg
Dichtheid: 0,949 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00012213
CAS nummer: 102691-36-1
UN: 1993
ADR: 3,III