2-Amino-1,3-propanediol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Serinol, 2-Amino-1,3-dihydroxy propane, 2-Aminopropane-1,3-diol
OR5368-100G OR5368-25G OR5368-500G
APOSOR5368-100GEA 43.8 EUR
APOSOR5368-100G APOSOR5368-25G APOSOR5368-500G
2-Amino-1,3-propanediol 98%
2-Amino-1,3-propanediol
Formule: C₃H₉NO₂
Kookpunt: 128 °C/0,8mmHg
Smeltpunt: 52…56 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051487
CAS nummer: 534-03-2
EINECS: 208-584-0
UN: 3259
ADR: 8,III