4-Bromobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5373-100G OR5373-25G OR5373-500G
APOSOR5373-100GEA 95 EUR
APOSOR5373-100G APOSOR5373-25G APOSOR5373-500G
4-Bromobenzenesulphonyl chloride
4-Bromobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₄BrClO₂S
Kookpunt: 152…154 °C/26mmHg
Smeltpunt: 75…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007437
CAS nummer: 98-58-8
EINECS: 202-683-2
UN: 3261
ADR: 8,II