2-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5374-25G OR5374-100G OR5374-500G
APOSOR5374-25GEA 38 EUR
APOSOR5374-25G APOSOR5374-100G APOSOR5374-500G
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₄Cl₂O₂S
Kookpunt: 150…152 °C/12mmHg
Dichtheid: 1,548 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051520
CAS nummer: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
UN: 2920
ADR: 8+3,II