3-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5375-25G OR5375-100G OR5375-5G
APOSOR5375-25GEA 43.8 EUR
APOSOR5375-25G APOSOR5375-100G APOSOR5375-5G
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₄Cl₂O₂S
Kookpunt: 102…104 °C/1mmHg
Smeltpunt: 21 °C
Dichtheid: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051697
CAS nummer: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
UN: 3265
ADR: 8,II