2-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5376-100G OR5376-25G OR5376-500G
APOSOR5376-100GEA 70.1 EUR
APOSOR5376-100G APOSOR5376-25G APOSOR5376-500G
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₄ClNO₄S
Smeltpunt: 63…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007430
CAS nummer: 1694-92-4
EINECS: 216-907-1
UN: 3261
ADR: 8,II