2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5380-10G OR5380-25G OR5380-50G
APOSOR5380-10GEA 162 EUR
APOSOR5380-10G APOSOR5380-25G APOSOR5380-50G
2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 97%
2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₄O₂Si
Kookpunt: 116…118 °C
Dichtheid: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040721
CAS nummer: 1078-31-5
EINECS: 214-081-7