2,3-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,3-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5381-100G OR5381-25G OR5381-5G
APOSOR5381-100GEA 199 EUR
APOSOR5381-100G APOSOR5381-25G APOSOR5381-5G
2,3-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 97%
2,3-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃Cl₃O₂S
Smeltpunt: 57…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051844
CAS nummer: 82417-45-6
UN: 3261
ADR: 8,II