2,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5382-100G OR5382-25G
APOSOR5382-100GEA 198 EUR
APOSOR5382-100G APOSOR5382-25G
2,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃Cl₃O₂S
Smeltpunt: 36…37 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007429
CAS nummer: 5402-73-3
EINECS: 226-453-6
UN: 3261
ADR: 8,II