2,6-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5383-5G OR5383-100G OR5383-25G
APOSOR5383-5GEA 22 EUR
APOSOR5383-5G APOSOR5383-100G APOSOR5383-25G
2,6-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
2,6-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃Cl₃O₂S
Smeltpunt: 51…56 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052311
CAS nummer: 6579-54-0
UN: 3261
ADR: 8,III