3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5384-100G OR5384-25G OR5384-5G
APOSOR5384-100GEA 125 EUR
APOSOR5384-100G APOSOR5384-25G APOSOR5384-5G
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃Cl₃O₂S
Kookpunt: 85…86 °C/0,5mmHg
Smeltpunt: 30…32 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051698
CAS nummer: 705-21-5
UN: 3261
ADR: 8,II