2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5385-1G OR5385-5G
APOSOR5385-1GEA 80.4 EUR
APOSOR5385-1G APOSOR5385-5G
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Formule: C₄HCl₃O₂S₂
Kookpunt: 256…257 °C
Dichtheid: 1,697 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00051665
CAS nummer: 56946-83-9
UN: 3265
ADR: 8,II