4-Nitrobenzyl chloroformate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5386-100G OR5386-25G OR5386-5G
APOSOR5386-100GEA 271 EUR
APOSOR5386-100G APOSOR5386-25G APOSOR5386-5G
4-Nitrobenzyl chloroformate 97%
4-Nitrobenzyl chloroformate
Formule: C₈H₆ClNO₄
Kookpunt: 230 °C/9,75mmHg
Smeltpunt: 32…34 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007375
CAS nummer: 4457-32-3
EINECS: 224-708-6
UN: 3261
ADR: 8,II