1,1'-Thiocarbonyldiimidazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5389-100G OR5389-25G OR5389-250G
APOSOR5389-100GEA 150 EUR
APOSOR5389-100G APOSOR5389-25G APOSOR5389-250G
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole 95%
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole
Formule: C₇H₆N₄S
Smeltpunt: 88…105 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005289
CAS nummer: 6160-65-2