1,2,4-Trimethylbenzeen 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5391-1KG OR5391-500G OR5391-2KG OR5391-5KG
APOSOR5391-1KGEA 0 EUR
APOSOR5391-1KG APOSOR5391-500G APOSOR5391-2KG APOSOR5391-5KG
1,2,4-Trimethylbenzeen 98%
1,2,4-Trimethylbenzeen
Formule: C₉H₁₂
Kookpunt: 168 °C
Smeltpunt: –44 °C
Dichtheid: 0,876 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008527
CAS nummer: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 3295
ADR: 3,III