1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: DBN, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]-5-nonene
OR5394-100G OR5394-1KG OR5394-250G
APOSOR5394-100GEA 103 EUR
APOSOR5394-100G APOSOR5394-1KG APOSOR5394-250G
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene 98%
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene
Formule: C₇H₁₂N₂
MW: 124.19 g/mol
Kookpunt: 95…98 °C/7.5mmHg
Dichtheid: 1.005 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005554
CAS nummer: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
UN: 3267
ADR: 8 II