2-Bromophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5397-100G OR5397-25G OR5397-500G
APOSOR5397-100GEA 58.4 EUR
APOSOR5397-100G APOSOR5397-25G APOSOR5397-500G
2-Bromophenol 98%
2-Bromophenol
Formule: C₆H₅BrO
Kookpunt: 194…195 °C
Smeltpunt: 44380 °C
Dichtheid: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002146
CAS nummer: 95-56-7
EINECS: 202-432-7
UN: 1993
ADR: 3,III