4-Iodophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5400-25G OR5400-100G OR5400-10G
APOSOR5400-25GEA 61.4 EUR
APOSOR5400-25G APOSOR5400-100G APOSOR5400-10G
4-Iodophenol 97%
4-Iodophenol
Formule: C₆H₅IO
MW: 220.01 g/mol
Kookpunt: 138 °C/5mmHg
Smeltpunt: 91…95 °C
Dichtheid: 1.857 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002327
CAS nummer: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05058