Methyl (R)-(+)-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (R)-(+)-3-Boc-4-methoxycarbonyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, (R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-methoxycarbonyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, Methyl (R)-N-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylate, (R)-(+)-2,2-Dimethyloxazolidine-3,4-dicarboxylic acid 3-tert-Butyl 4-Methyl ester, 3-tert-Butyl 4-Methyl (R)-(+)-2,2-Dimethyloxazolidine-3,4-dicarboxylate
OR5403-10G OR5403-1G OR5403-5G
APOSOR5403-10GEA 249 EUR
APOSOR5403-10G APOSOR5403-1G APOSOR5403-5G
Methyl (R)-(+)-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
Methyl (R)-(+)-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
Formule: C₁₂H₂₁NO₅
Kookpunt: 89 °C/0,8mmHg
Dichtheid: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00674041
CAS nummer: 95715-86-9