1-Boc-4-hydroxypiperidine 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5404-100G OR5404-25G OR5404-500G
APOSOR5404-100GEA 32.2 EUR
APOSOR5404-100G APOSOR5404-25G APOSOR5404-500G
1-Boc-4-hydroxypiperidine 98+%
1-Boc-4-hydroxypiperidine
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
Smeltpunt: 61…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075174
CAS nummer: 109384-19-2