3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5406-1G OR5406-250MG OR5406-5G
APOSOR5406-1GEA 132 EUR
APOSOR5406-1G APOSOR5406-250MG APOSOR5406-5G
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Formule: C₁₂H₂₂N₂O₄
Smeltpunt: 144…145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03410257
CAS nummer: 242459-97-8