1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5408-100G OR5408-500G
APOSOR5408-100GEA 146 EUR
APOSOR5408-100G APOSOR5408-500G
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862877
CAS nummer: 98303-20-9