1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, N-BOC-4-Piperidinecarboxylic acid, Boc-Inp-OH, 1-Boc-isonipecotic acid
OR5410-25G OR5410-100G
APOSOR5410-25GEA 23.4 EUR
APOSOR5410-25G APOSOR5410-100G
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Smeltpunt: 148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00076999
CAS nummer: 84358-13-4