3-Biphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: [1,1'-Biphenyl]-3-ylboronic acid
OR5411-1G OR5411-25G OR5411-5G
APOSOR5411-1GEA 22 EUR
APOSOR5411-1G APOSOR5411-25G APOSOR5411-5G
3-Biphenylboronic acid
3-Biphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₁BO₂
Smeltpunt: 206…211 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01318102
CAS nummer: 5122-95-2