N-(4-Aminophenyl)maleimide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Aminophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
OR54116-1G OR54116-5G OR54116-250MG
APOSOR54116-1GEA 278 EUR
APOSOR54116-1G APOSOR54116-5G APOSOR54116-250MG
N-(4-Aminophenyl)maleimide
N-(4-Aminophenyl)maleimide
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051191
CAS nummer: 29753-26-2